Learn More
TXNL1 Antibody [Alexa Fluor« 488], Novus Biologicals Biologicals™
Product Code. 30498643 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
Code produit. Quantity unitSize
30498643 0.1 mL 0.1mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30498643
Marque: Novus Biologicals NBP337973AF488
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
TXNL1 Polyclonal antibody specifically detects TXNL1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigen TXNL1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 488
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 32 kDa thioredoxin-related protein, thioredoxin-like 1, thioredoxin-like, 32kDa, thioredoxin-related 32 kDa protein, thioredoxin-related protein 1, TRP32thioredoxin-like protein 1, Txl, TXL-1, TXNL
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-289 of human TXNL1 (NP_004777.1).,, Sequence:, MVGVKPVGSDPDFQPELSGAGSRLAVVKFTMRGCGPCLRIAPAFSSMSNKYPQAVFLEVDVHQCQGTAATNNISATPTFLFFRNKVRIDQYQGADAVGLEEKIKQHLENDPGSNEDTDIPKGYMDLMPFINKAGCECLNESDEHGFDNCLRKDTTFLESDCDEQLLITVAFNQPVKLYSMKFQGPDNGQGPKYVKIFINLPRSMDFEEAERSEPTQALELTEDDIKEDGIVPLRYVKFQNVNSVTIFVQSNQGEEETTRISYFTFIGTPVQATNMNDFKRVVGKKGESH
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9352
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.