missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
PSRC1 Polyclonal antibody specifically detects PSRC1 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antigen | PSRC1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 550 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | DDA3FP3214, differential display and activated by p53, MGC1780, p53-regulated DDA3, proline/serine-rich coiled-coil 1, proline/serine-rich coiled-coil protein 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-215 of human PSRC1 (NP_001005290.1).,, Sequence:, MEDLEEDVRFIVDETLDFGGLSPSDSREEEDITVLVTPEKPLRRGLSHRSDPNAVAPAPQGVRLSLGPLSPEKLEEILDEANRLAAQLEQCALQDRESAGEGLGPRRVKPSPRRETFVLKDSPVRDLLPTVNSLTRSTPSPSSLTPRLRSNDRKGSVRALRATSGKRPSNMKRESPTCNLFPASKSPASSPLTRSTPPVRGRAGPSGRAAASEET |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?