Description
NCF4 Polyclonal antibody specifically detects NCF4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | NCF4 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 594 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | MGC3810, NCF, NCF-4, neutrophil cytosol factor 4, neutrophil cytosolic factor 4 (40kD), neutrophil cytosolic factor 4, 40kDa, Neutrophil NADPH oxidase factor 4, p40phox, p40-phox, SH3 and PX domain-containing protein 4, SH3PXD4P40PHOX |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-190 of human NCF4 (NP_038202.2).,, Sequence:, EIAEMRIPALNAYMKSLLSLPVWVLMDEDVRIFFYQSPYDSEQVPQALRRLRPRTRKVKSVSPQGNSVDRMAAPRAEALFDFTGNSKLELNFKAGDVIFLL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?