Description
Ext2 Polyclonal antibody specifically detects Ext2 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | Ext2 |
| Applications | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 2.4.1.224, EC 2.4.1.225, exostoses (multiple) 2, exostosin 2, exostosin-2, Glucuronosyl-N-acetylglucosaminyl-proteoglycan/N-acetylglucosaminyl-proteoglycan4-alpha-N-acetylglucosaminyltransferase, Multiple exostoses protein 2, N-acetylglucosaminyl-proteoglycan 4-beta-glucuronosyltransferase, Putative tumor suppressor protein EXT2, SOTV |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-340 of human Ext2 (NP_000392.3).,, Sequence:, PHSIESSNDWNVEKRSIRDVPVVRLPADSPIPERGDLSCRMHTCFDVYRCGFNPKNKIKVYIYALKKYVDDFGVSVSNTISREYNELLMAISDSDYYTDDINRACLFVPSIDVLNQNTLRIKETAQAMAQLSRWDRGTNHLLFNMLPGGPPDYNTALDVPRDRALLAGGGFSTWTYRQGYDVSIPVYSPLSAEVDLPEKGPGPRQYFLLSSQVGLHPEYREDLEALQVKHGESVLVLDKCTNLSEGVLSVRKRCHKHQVFD |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Show More |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?