Learn More
Lipase A Antibody (9G7F12) [Alexa Fluor« 750], Novus Biologicals Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
Lipase A Monoclonal antibody specifically detects Lipase A in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Serum
Specifications
Specifications
| Antigen | Lipase A |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 9G7F12 |
| Conjugate | Alexa Fluor 750 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Acid cholesteryl ester hydrolase, Cholesteryl esterase, EC 3.1.1, EC 3.1.1.13, LALCESDcholesterol ester hydrolase, Lipase A, lipase A, lysosomal acid, cholesterol esterase, lysosomal acid lipase, lysosomal acid lipase/cholesteryl ester hydrolase, Sterol esterase |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Truncated recombinant Lipase A expressed in E. Coli strain BL21 (DE3). |
| Purification Method | Protein A purified |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?