missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CYP51A1 Antibody [Alexa Fluor« 700], Novus Biologicals Biologicals™

Código de producto. 30498046 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
Código de producto. Quantity unitSize
30498046 0.1 mL 0.1mL
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30498046

Marca: Novus Biologicals NBP335348AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

CYP51A1 Polyclonal antibody specifically detects CYP51A1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen CYP51A1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 700
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CP51, CYP51Cytochrome P450LI, CYPL1, CYPLI, Cytochrome P450 51A1, cytochrome P450, family 51, subfamily A, polypeptide 1, Cytochrome P450-14DM, EC 1.14.13.70, lanosterol 14-alpha demethylase, lanosterol 14-alpha-demethylase, LDMCytochrome P45014DM, P450-14DM, P450L1,51 (lanosterol 14-alpha-demethylase), Sterol 14-alpha demethylase
Host Species Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 245-420 of CYP51A1 (NP_000777.1).,, Sequence:, WLLPGWLPLPSFRRRDRAHREIKDIFYKAIQKRRQSQEKIDDILQTLLDATYKDGRPLTDDEVAGMLIGLLLAGQHTSSTTSAWMGFFLARDKTLQKKCYLEQKTVCGENLPPLTYDQLKDLNLLDRCIKETLRLRPPIMIMMRMARTPQTVAGYTIPPGHQVCVSPTVNQRLKDS
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Signaling, metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1595
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.