missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
GTPBP4 Polyclonal antibody specifically detects GTPBP4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Specifications
Specifications
| Antigen | GTPBP4 |
| Applications | ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Alexa Fluor 405 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | Chronic renal failure gene protein, CRFGGTP-binding protein NGB, FLJ10686, FLJ10690, G protein-binding protein CRFG, GTP binding protein 4, NGB, NOG1FLJ39774, nucleolar GTP-binding protein 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 385-634 of human GTPBP4 (NP_036473.2).,, Sequence:, RKRMETEESRKKRERDLELEMGDDYILDLQKYWDLMNLSEKHDKIPEIWEGHNIADYIDPAIMKKLEELEKEEELRTAAGEYDSVSESEDEEMLEIRQLAKQIREKKKLKILESKEKNTQGPRMPRTAKKVQRTVLEKEMRSLGVDMDDKDDAHYAVQARRSRSITRKRKREDSAPPSSVARSGSCSRTPRDVSGLRDVKMVKKAKTMMKNAQKKMNRLGKKGEADRHVFDMKPKHLLSGKRKAGKKDRR |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?