missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MCART1 Antibody [Janelia Fluor« 669], Novus Biologicals Biologicals™
Sfoglia Tutto Bio Techne ProdottiDescrizione
MCART1 Polyclonal antibody specifically detects MCART1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
Specifica
| Antigen | MCART1 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Janelia Fluor 669 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CG7943, FLJ37273, MGC14836, mitochondrial carrier triple repeat 1, mitochondrial carrier triple repeat protein 1 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human MCART1 (NP_219480.1).,, Sequence:, MMDSEAHEKRPPILTSSKQDISPHITNVGEMKHYLCGCCAAFNNVAITFPIQKVLFRQQLYGIKTRDAILQLRRDGFRNLYRGILPPLMQKTTTLALMFG |
| Purification Method | Affinity purified |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?