Learn More
3-Nitrobenzyl alcohol, 98%
Product Code. 11407297
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
Product Code. 11407297
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15040.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 619-25-0 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 619-25-0
Molecular Formula C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.137
MDL Number MFCD00007273
InChI Key CWNPOQFCIIFQDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitrobenzyl alcohol, 3-nitrophenyl methanol, m-nitrobenzyl alcohol, benzenemethanol, 3-nitro, benzyl alcohol, m-nitro, 3-nitrobenzenemethanol, unii-f829x990iv, ccris 7971, 3-nitrophenyl methan-1-ol, 3-nitrobenzylalcohol
PubChem CID 69267
IUPAC Name (3-nitrophenyl)methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)[N+](=O)[O-])CO
Spezifikation
Melting Point 29°C to 33°C
Density 1.3
Boiling Point 175°C to 180°C (3 mmHg)
Flash Point >110°C (230°F)
Refractive Index 1.5755
Quantity 25 g
Beilstein 2044769
Formula Weight 153.14
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Nitrobenzyl alcohol
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt