Learn More
Alfa Aesar™ 1,4-Benzenediboronic acid bis(neopentyl glycol) ester, 99%
Brand: Alfa Aesar™ L16187.03
Additional Details : CAS Number : 5565-36-6 Weight : 0.00100kg
Quantity | 1g |
---|
Chemical Identifiers
5565-36-6 | |
301.984 | |
XDODHEZHZCJSML-UHFFFAOYSA-N | |
23005407 | |
B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)B3OCC(CO3)(C)C |
C16H24B2O4 | |
MFCD01075726 | |
1,4-benzenediboronic acid bis neopentyl glycol ester, 1,4-bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzene, 2-4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl phenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 1,4-benzenediboronic acid bis npg cyclic ester, 1,4-benzenediboronic acid bisneopentylglycol cyclic ester, 1,4-bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl benzene, 1,4-benzenediboronic acid bis neopentyl glycol cyclic ester, 2,2'-1,4-phenylene bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane | |
2-[4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)phenyl]-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane |
Specifications
1,4-Benzenediboronic acid bis(neopentyl glycol) ester | |
1g | |
C16H24B2O4 | |
2952607 | |
XDODHEZHZCJSML-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)phenyl]-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane | |
23005407 | |
99% |
231°C to 233°C | |
5565-36-6 | |
MFCD01075726 | |
1,4-benzenediboronic acid bis neopentyl glycol ester, 1,4-bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl benzene, 2-4-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl phenyl-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 1,4-benzenediboronic acid bis npg cyclic ester, 1,4-benzenediboronic acid bisneopentylglycol cyclic ester, 1,4-bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane-2-yl benzene, 1,4-benzenediboronic acid bis neopentyl glycol cyclic ester, 2,2'-1,4-phenylene bis 5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane | |
B1(OCC(CO1)(C)C)C2=CC=C(C=C2)B3OCC(CO3)(C)C | |
301.984 | |
301.99 |