|
Velkommen til Fisher Scientific
2008-07-06 X-sight Imaging AgentsFluoriscerende nanopartikler med unike egenskaper.KODAKs kjemikere har utviklet nye farger i
over 50 år. Nå presenterer de X-SIGHT serien. Dette er fluoriscerende partikler som bl.a. benyttes in In-Vivo imaging. Det var de som utviklet både Cy-fargene og Alexa-fargene opprinnelig for bruk til trykking. Senere viste det seg at de var velegnet til bruk i biologiske systemer. Nå har KODAK utviklet en helt ny serie fluoriscerende partikler - X-SIGHT - med helt unike egenskaper, som gjør dem spesielt godt egnet for bruk in vivo og på Western blots.
De nye X-SIGHT reagensene er biokompatible nanopartikler med eksitasjons-bølgelengder fra 549 til 761 nm og emisjonsbølgelengder fra 569 til 789 nm. Dette gjør dem velegnet for bruk in-vivo, fordi man kan benytte lys i nær-IR området som gir god penetrasjon i vev. X-SIGHT partiklene har over 200 aminogrupper på overflaten for å gi optimale konjugeringsegenskaper. De har høyere lysintensitet enn konkurrentenes nanopartikler, og passerer over biomembraner. |
Om oss | Kontakte oss | Salgsvilkår
Sentralbord: 22 95 59 59 | Fax: 22 95 59 40
Copyright © 2010 Thermo Fisher Scientific Inc.